1-Methyl-7-azaindole-4-carboxylic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR927503-1G OR927503-250MG
APOSOR927503-1GEA 128 EUR
APOSOR927503-1G APOSOR927503-250MG
1-Methyl-7-azaindole-4-carboxylic acid 95%
1-Methyl-7-azaindole-4-carboxylic acid
Formula: C₉H₈N₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13302392
Núm. CAS: 1147753-38-5