(1-Methyl-1H-imidazol-2-yl)methylamine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: (1-Methyl-1H-imidazol-2-yl)methanamine
OR927555-1G OR927555-5G
APOSOR927555-1GEA 56.7 EUR
APOSOR927555-1G APOSOR927555-5G
(1-Methyl-1H-imidazol-2-yl)methylamine 98%
(1-Methyl-1H-imidazol-2-yl)methylamine
Formula: C₅H₉N₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06660876
Núm. CAS: 124312-73-8
UN: 2735
ADR: 8,III