5-Nitro-m-toluonitrile 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 3-Methyl-5-nitrobenzonitrile
OR927557-1G
APOSOR927557-1GEA 77 EUR
APOSOR927557-1G
5-Nitro-m-toluonitrile 95%
5-Nitro-m-toluonitrile
Formula: C₈H₆N₂O₂
MW: 162,150 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD17170423
Núm. CAS: 124289-22-1