2-Chloro-N-methylnicotinamide 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR927612-1G OR927612-5G
APOSOR927612-1GEA 55.1 EUR
APOSOR927612-1G APOSOR927612-5G
2-Chloro-N-methylnicotinamide 97%
2-Chloro-N-methylnicotinamide
Formula: C₇H₇ClN₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08691934
Núm. CAS: 52943-20-1