3,4-Dihydro-2H-pyrano[2,3-b]pyridin-6-amine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR927621-100MG
APOSOR927621-100MGEA 71.2 EUR
APOSOR927621-100MG
3,4-Dihydro-2H-pyrano[2,3-b]pyridin-6-amine
3,4-Dihydro-2H-pyrano[2,3-b]pyridin-6-amine
Formula: C₈H₁₀N₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD20487103
Núm. CAS: 1346447-21-9