2-Bromo-4-methylpentanoic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR927629-1G OR927629-250MG
APOSOR927629-1GEA 68.3 EUR
APOSOR927629-1G APOSOR927629-250MG
2-Bromo-4-methylpentanoic acid 95%
2-Bromo-4-methylpentanoic acid
Formula: C₆H₁₁BrO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00039606
Núm. CAS: 42990-24-9