tert-Butyl-2-hydroxy-2-methylpropylcarbamate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: tert-Butyl 2-hydroxy-2-methylpropylcarbamate
OR927648-1G
APOSOR927648-1GEA 36.4 EUR
APOSOR927648-1G
tert-Butyl-2-hydroxy-2-methylpropylcarbamate 95%
tert-Butyl-2-hydroxy-2-methylpropylcarbamate
Formula: C₉H₁₉NO₃
MW: 189,2500 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09608009
Núm. CAS: 183059-24-7