Ethyl-2-[(tert-butoxycarbonyl)amino]-1,3-thiazole-4-carboxylate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Ethyl 2-((tert-butoxycarbonyl)amino)thiazole-4-carboxylate, Ethyl 2-amino-1,3-thiazole-4-carboxylate, 2-BOC protected
OR927669-10G OR927669-1G OR927669-5G
APOSOR927669-10GEA 916 EUR
APOSOR927669-10G APOSOR927669-1G APOSOR927669-5G
Ethyl-2-[(tert-butoxycarbonyl)amino]-1,3-thiazole-4-carboxylate 98%
Ethyl-2-[(tert-butoxycarbonyl)amino]-1,3-thiazole-4-carboxylate
Formula: C₁₁H₁₆N₂O₄S
MW: 272,33 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09908086
Núm. CAS: 189512-01-4