[3-(2-Furyl)phenyl]amine hydrochloride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR9277-1G
OR9277-250MG
OR9277-5G
APOSOR9277-1GEA
306
EUR
APOSOR9277-1G
APOSOR9277-250MG
APOSOR9277-5G
[3-(2-Furyl)phenyl]amine hydrochloride 97%
[3-(2-Furyl)phenyl]amine hydrochloride
Formula:
C₁₀H₁₀ClNO Pto. de fusión: 53…54 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD07366478 Núm. CAS: 102269-42-1 UN: 2811 ADR: 6.1,III |