N-Benzoyl-L-alanine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Bz-Ala-OH, (S)-2-Benzamidopropanoic acid
OR927719-25G
APOSOR927719-25GEA 71.2 EUR
APOSOR927719-25G
N-Benzoyl-L-alanine 98%
N-Benzoyl-L-alanine
Formula: C₁₀H₁₁NO₃
MW: 193,202 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00063128
Núm. CAS: 2198-64-3