2'-Amino-4',5'-dimethoxyacetophenone 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 1-(2-Amino-4,5-dimethoxyphenyl)ethanone
OR927720-25G
APOSOR927720-25GEA 169 EUR
APOSOR927720-25G
2'-Amino-4',5'-dimethoxyacetophenone 96%
2'-Amino-4',5'-dimethoxyacetophenone
Formula: C₁₀H₁₃NO₃
MW: 195,22 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00016646
Núm. CAS: 4101-30-8