3-Methyl-2-thiophenesulphonyl chloride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR927734-1G OR927734-5G
APOSOR927734-1GEA 183 EUR
APOSOR927734-1G APOSOR927734-5G
3-Methyl-2-thiophenesulphonyl chloride 95%
3-Methyl-2-thiophenesulphonyl chloride
Formula: C₅H₅ClO₂S₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09864262
Núm. CAS: 61714-76-9