5-Ethylthiophene-3-carboxylic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR927755-1G OR927755-250MG
APOSOR927755-1GEA 623 EUR
APOSOR927755-1G APOSOR927755-250MG
5-Ethylthiophene-3-carboxylic acid 95%
5-Ethylthiophene-3-carboxylic acid
Formula: C₇H₈O₂S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03419849
Núm. CAS: 19156-51-5