o-Anisato de metilo 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR927757-100G OR927757-25G OR927757-500G
APOSOR927757-100GEA 0 EUR
APOSOR927757-100G APOSOR927757-25G APOSOR927757-500G
o-Anisato de metilo 95%
o-Anisato de metilo
Formula: C₉H₁₀O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008423
Núm. CAS: 606-45-1