3-(1,3-Dioxolan-2-yl)aniline 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR927763-1G
APOSOR927763-1GEA 52.2 EUR
APOSOR927763-1G
3-(1,3-Dioxolan-2-yl)aniline 95%
3-(1,3-Dioxolan-2-yl)aniline
Formula: C₉H₁₁NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00272236
Núm. CAS: 6398-87-4