4-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)-3-buten-2-one 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Vanillylideneacetone, Dehydrozingerone, 4-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)but-3-en-2-one
OR927851-25G
APOSOR927851-25GEA 137 EUR
APOSOR927851-25G
4-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)-3-buten-2-one 95%
4-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)-3-buten-2-one
Formula: C₁₁H₁₂O₃
MW: 192,21 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012210
Núm. CAS: 1080-12-2