2'-Hidroxi-5'-metilpropiofenona 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR927866-25G OR927866-5G
APOSOR927866-25GEA 343 EUR
APOSOR927866-25G APOSOR927866-5G
2'-Hidroxi-5'-metilpropiofenona 95%
2'-Hidroxi-5'-metilpropiofenona
Formula: C₁₀H₁₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01098830
Núm. CAS: 938-45-4