4-Carboxyphenylacetic acid 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (4-Carboxyphenyl)acetic acid, 4-(Carboxymethyl)benzoic acid
OR927867-100G OR927867-25G OR927867-5G
APOSOR927867-100GEA 246 EUR
APOSOR927867-100G APOSOR927867-25G APOSOR927867-5G
4-Carboxyphenylacetic acid 99%
4-Carboxyphenylacetic acid
Formula: C₉H₈O₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01074834
Núm. CAS: 501-89-3