2-Chloro-9H-purine 96%
Proveedor: Apollo Scientific
OR927873-1G OR927873-5G
APOSOR927873-1GEA 77 EUR
APOSOR927873-1G APOSOR927873-5G
2-Chloro-9H-purine 96%
2-Chloro-9H-purine
Formula: C₅H₃ClN₄
MW: 154,5600 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00137826
Núm. CAS: 1681-15-8