6-Chloro-1H-[1,2,3]triazolo[4,5-b]pyridine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR927905-1G OR927905-250MG
APOSOR927905-1GEA 200 EUR
APOSOR927905-1G APOSOR927905-250MG
6-Chloro-1H-[1,2,3]triazolo[4,5-b]pyridine 95%
6-Chloro-1H-[1,2,3]triazolo[4,5-b]pyridine
Formula: C₅H₃ClN₄
MW: 154,5600 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08669468
Núm. CAS: 408314-14-7