Dimetil(1-naftil)amina 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR927920-100G OR927920-25G
APOSOR927920-100GEA 469 EUR
APOSOR927920-100G APOSOR927920-25G
Dimetil(1-naftil)amina 95%
Dimetil(1-naftil)amina
Formula: C₁₂H₁₃N
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003919
Núm. CAS: 86-56-6