2-Chloropyrazolo[1,5-a]pyridine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR927933-1G OR927933-250MG
APOSOR927933-1GEA 928 EUR
APOSOR927933-1G APOSOR927933-250MG
2-Chloropyrazolo[1,5-a]pyridine 95%
2-Chloropyrazolo[1,5-a]pyridine
Formula: C₇H₅ClN₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06739221
Núm. CAS: 60637-33-4