1,1,3,3-Tetramethylbutyl isocyanide 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR927941-25G OR927941-5G
APOSOR927941-25GEA 802 EUR
APOSOR927941-25G APOSOR927941-5G
1,1,3,3-Tetramethylbutyl isocyanide 95%
1,1,3,3-Tetramethylbutyl isocyanide
Formula: C₉H₁₇N
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000003
Núm. CAS: 14542-93-9