(E)-3-Methoxy-2-butenoic acid methyl ester 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR927974-1G OR927974-250MG
APOSOR927974-1GEA 0 EUR
APOSOR927974-1G APOSOR927974-250MG
(E)-3-Methoxy-2-butenoic acid methyl ester 95%
(E)-3-Methoxy-2-butenoic acid methyl ester
Formula: C₆H₁₀O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09838566
Núm. CAS: 4525-28-4