Tetrahidro-4H-piran-4-ona 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Tetrahidro-α-piran-4-ona, Tetrahidro-2H-piran-4-ona, Tetrahidro-γ-piran-4-ona
OR9280-100G OR9280-25G OR9280-500G
APOSOR9280-100GEA 89.9 EUR
APOSOR9280-100G APOSOR9280-25G APOSOR9280-500G
Tetrahidro-4H-piran-4-ona 99%
Tetrahidro-4H-piran-4-ona
Formula: C₅H₈O₂
MW: 100,12 g/mol
Pto. Ebullición: 165…167 °C
Densidad: 1,084 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 55 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006581
Núm. CAS: 29943-42-8
EINECS: 249-967-2
UN: 1224
ADR: 3,III