Di(2-pyridyl) ketone 97+%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Di(pyridin-2-yl)methanone
OR928006-100G OR928006-25G
APOSOR928006-100GEA 393 EUR
APOSOR928006-100G APOSOR928006-25G
Di(2-pyridyl) ketone 97+%
Di(2-pyridyl) ketone
Formula: C₁₁H₈N₂O
MW: 184,20 g/mol
Pto. de fusión: 52…55 °C
Pto. de inflamación: 110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006288
Núm. CAS: 19437-26-4