2-(Morpholin-3-yl)acetic acid hydrochloride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR928013-1G OR928013-250MG OR928013-500MG
APOSOR928013-1GEA 980 EUR
APOSOR928013-1G APOSOR928013-250MG APOSOR928013-500MG
2-(Morpholin-3-yl)acetic acid hydrochloride 97%
2-(Morpholin-3-yl)acetic acid hydrochloride
Formula: C₆H₁₂ClNO₃
MW: 181,62 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11506159
Núm. CAS: 86967-55-7