1-Allyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR928029-1G OR928029-250MG
APOSOR928029-1GEA 400 EUR
APOSOR928029-1G APOSOR928029-250MG
1-Allyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 95%
1-Allyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Formula: C₇H₈N₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12827481
Núm. CAS: 78758-36-8