1,3-Dimethyl-1H-indazol-5-amine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR928039-1G OR928039-250MG
APOSOR928039-1GEA 0 EUR
APOSOR928039-1G APOSOR928039-250MG
1,3-Dimethyl-1H-indazol-5-amine 95%
1,3-Dimethyl-1H-indazol-5-amine
Formula: C₉H₁₁N₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD20705804
Núm. CAS: 5757-85-7