2,7-Dimetilquinolina 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR928151-1G OR928151-5G
APOSOR928151-1GEA 112 EUR
APOSOR928151-1G APOSOR928151-5G
2,7-Dimetilquinolina 95%
2,7-Dimetilquinolina
Formula: C₁₁H₁₁N
Pto. de fusión: 58…62 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006763
Núm. CAS: 93-37-8