1-(Trimethylsilyloxy)cyclopentene 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR928213-1G OR928213-5G
APOSOR928213-1GEA 132 EUR
APOSOR928213-1G APOSOR928213-5G
1-(Trimethylsilyloxy)cyclopentene 95%
1-(Trimethylsilyloxy)cyclopentene
Formula: C₈H₁₆OSi
MW: 156,30 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001395
Núm. CAS: 19980-43-9