4-Methylthiopiperidine hydrochloride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR928219-1G OR928219-5G
APOSOR928219-1GEA 248 EUR
APOSOR928219-1G APOSOR928219-5G
4-Methylthiopiperidine hydrochloride 95%
4-Methylthiopiperidine hydrochloride
Formula: C₆H₁₄ClNS
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13188535
Núm. CAS: 208245-70-9