4,4-Dimethoxytetrahydro-4H-pyran 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR928242-1G OR928242-5G
APOSOR928242-1GEA 219 EUR
APOSOR928242-1G APOSOR928242-5G
4,4-Dimethoxytetrahydro-4H-pyran 98%
4,4-Dimethoxytetrahydro-4H-pyran
Formula: C₇H₁₄O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00040530
Núm. CAS: 28218-71-5