4-(Methoxymethyl)phenol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR928265-1G OR928265-250MG
APOSOR928265-1GEA 157 EUR
APOSOR928265-1G APOSOR928265-250MG
4-(Methoxymethyl)phenol 95%
4-(Methoxymethyl)phenol
Formula: C₈H₁₀O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00020186
Núm. CAS: 5355-17-9