3-Hydroxy-5-methylbenzonitrile 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR928299-1G OR928299-250MG
APOSOR928299-1GEA 137 EUR
APOSOR928299-1G APOSOR928299-250MG
3-Hydroxy-5-methylbenzonitrile 98%
3-Hydroxy-5-methylbenzonitrile
Formula: C8H7NO
MW: 133,1500 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16999137
Núm. CAS: 95658-81-4