4,4-Dimethoxybutanenitrile 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 3-Cyanopropionaldehyde dimethyl Acetal, 4,4-Dimethoxybutyronitrile
OR928315-25G OR928315-100G
APOSOR928315-25GEA 126 EUR
APOSOR928315-25G APOSOR928315-100G
4,4-Dimethoxybutanenitrile 95%
4,4-Dimethoxybutanenitrile
Formula: C₆H₁₁NO₂
MW: 129,1570 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00019883
Núm. CAS: 14618-78-1