Trietilamina 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: TEA
OR9284-1L OR9284-2.5L OR9284-500ML
APOSOR9284-1LEA 26.4 EUR
APOSOR9284-1L APOSOR9284-2.5L APOSOR9284-500ML
Trietilamina 99%
Trietilamina
Formula: (C₂H₅)₃N
Pto. Ebullición: 89…90 °C
Pto. de fusión: –115 °C
Densidad: 0,726 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: –6 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009051
Núm. CAS: 121-44-8
EINECS: 204-469-4
UN: 1296
ADR: 3+8,II