4,7-Dihydro-5H-thieno[2,3-c]pyran-3-carboxylic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR928406-1G OR928406-250MG
APOSOR928406-1GEA 632 EUR
APOSOR928406-1G APOSOR928406-250MG
4,7-Dihydro-5H-thieno[2,3-c]pyran-3-carboxylic acid 98%
4,7-Dihydro-5H-thieno[2,3-c]pyran-3-carboxylic acid
Formula: C₈H₈O₃S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD17016073
Núm. CAS: 1169491-14-8