(1H-Benzoimidazol-2-ylmethyl)methylamine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR928418-1G OR928418-250MG OR928418-5G
APOSOR928418-1GEA 132 EUR
APOSOR928418-1G APOSOR928418-250MG APOSOR928418-5G
(1H-Benzoimidazol-2-ylmethyl)methylamine 98%
(1H-Benzoimidazol-2-ylmethyl)methylamine
Formula: C₉H₁₁N₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06738854
Núm. CAS: 98997-01-4