2-Ethyl-5-nitroaniline 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-Ethyl-5-nitrobenzenamine
OR928420-100G
APOSOR928420-100GEA 130 EUR
APOSOR928420-100G
2-Ethyl-5-nitroaniline 98%
2-Ethyl-5-nitroaniline
Formula: C₈H₁₀N₂O₂
MW: 166,18 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00034056
Núm. CAS: 20191-74-6