Ethyl-3-(methylamino)-2-butenoate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR928436-100G OR928436-25G
APOSOR928436-100GEA 150 EUR
APOSOR928436-100G APOSOR928436-25G
Ethyl-3-(methylamino)-2-butenoate 95%
Ethyl-3-(methylamino)-2-butenoate
Formula: C₇H₁₃NO₂
MW: 143,19 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03060877
Núm. CAS: 870-85-9