Dibenzo[b,d]furan-4-carbaldehyde 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Dibenzofuran-4-carboxaldehyde
OR928449-5G
APOSOR928449-5GEA 98.6 EUR
APOSOR928449-5G
Dibenzo[b,d]furan-4-carbaldehyde 96%
Dibenzo[b,d]furan-4-carbaldehyde
Formula: C₁₃H₈O₂
MW: 196,21 g/mol
Pto. de fusión: 97 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03306027
Núm. CAS: 96706-46-6