2-Metil-3-hexanona 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR928462-10G OR928462-1G OR928462-5G
APOSOR928462-10GEA 377 EUR
APOSOR928462-10G APOSOR928462-1G APOSOR928462-5G
2-Metil-3-hexanona 95%
2-Metil-3-hexanona
Formula: C₇H₁₄O
MW: 114.19 g/mol
Densidad: 0.8428
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009399
Núm. CAS: 7379-12-6