2-Piperidin-1-ylmethylphenylamine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR928481-1G OR928481-5G
APOSOR928481-1GEA 125 EUR
APOSOR928481-1G APOSOR928481-5G
2-Piperidin-1-ylmethylphenylamine 97%
2-Piperidin-1-ylmethylphenylamine
Formula: C₁₂H₁₈N₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04114503
Núm. CAS: 19577-83-4