1-Pyridazin-3-ylethanone
Proveedor: Apollo Scientific
OR928493-1G OR928493-5G
APOSOR928493-1GEA 410 EUR
APOSOR928493-1G APOSOR928493-5G
1-Pyridazin-3-ylethanone
1-Pyridazin-3-ylethanone
Formula: C₆H₆N₂O
MW: 122,13 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13189577
Núm. CAS: 1122-63-0