5'-Ethyl-2'-hydroxyacetophenone 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR928508-1G OR928508-5G
APOSOR928508-1GEA 42.2 EUR
APOSOR928508-1G APOSOR928508-5G
5'-Ethyl-2'-hydroxyacetophenone 95%
5'-Ethyl-2'-hydroxyacetophenone
Formula: C₁₀H₁₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00053308
Núm. CAS: 24539-92-2