1-Ethyl-1H-indole-5-carbaldehyde 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR928526-1G OR928526-5G
APOSOR928526-1GEA 188 EUR
APOSOR928526-1G APOSOR928526-5G
1-Ethyl-1H-indole-5-carbaldehyde 95%
1-Ethyl-1H-indole-5-carbaldehyde
Formula: C₁₁H₁₁NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09455244
Núm. CAS: 944893-74-7