2-Methyl-2-propenyl acetate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Acetic Acid 2-Methyl-2-propenyl Ester, Acetic Acid 2-Methylallyl Ester, beta-Methallyl Acetate, 2-Methylallyl Acetate
OR928563-25G
APOSOR928563-25GEA 112 EUR
APOSOR928563-25G
2-Methyl-2-propenyl acetate 95%
2-Methyl-2-propenyl acetate
Formula: C₆H₁₀O₂
MW: 114,14 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00048215
Núm. CAS: 820-71-3