L-Argininamide dihydrochloride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR928586-1G OR928586-25G OR928586-5G
APOSOR928586-1GEA 68.3 EUR
APOSOR928586-1G APOSOR928586-25G APOSOR928586-5G
L-Argininamide dihydrochloride 97%
L-Argininamide dihydrochloride
Formula: C₆H₁₇Cl₂N₅O
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00058286
Núm. CAS: 14975-30-5