Fmoc-val-OSu 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: N-Fmoc-L-valine N-succinimidyl ester, Fmoc-Val-OSu
OR928600-25G OR928600-100G
APOSOR928600-25GEA 34.8 EUR
APOSOR928600-25G APOSOR928600-100G
Fmoc-val-OSu 95%
Fmoc-val-OSu
Formula: C₂₄H₂₄N₂O₆
MW: 436.464 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00153370
Núm. CAS: 130878-68-1